Få mere at vide
Internal Standards Mixture 508 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Mængde:
1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 100 μg/mL∣Chrysene D12 100 μg/mL∣Phenanthrene D10 100 μg/mL |