Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-dichlorbenzen-d4 | 3855-82-1 | 4000 μg/ml |
| Acenaphthene-d10 | 15067-26-2 | 4000 μg/ml |
| Chrysene-d12 | 1719-03-5 | 4000 μg/ml |
| Naphthalen-d8 | 1146-65-2 | 4000 μg/ml |
| Perylene-d12 | 1520-96-3 | 4000 μg/ml |
| Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 4000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Internal Standard |
| Navn note | EPA Metode 625, SW-846 Metode 8270C, CLP Metoder |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikat for analyse-rapporter sigter mod analytter med en nøjagtighed +på /−2% og korrektion for råmaterialets renhed. |
| Metoder | For US EPA Methods 625, 8270C, CLP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methylenchlorid |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 4000μg/mL |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug