Få mere at vide
Internal Standard, Pentachloronitrobenzene, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16399787 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16399787 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16399787 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 508I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Pentachloronitrobenzene82-68-8100μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachloronitrobenzene
Navn note USEPA Method 508
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 82-68-8, 1634-04-4
CAS min % 0.01, 99.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.01, 99.99
Metoder For US EPA Method 508
Molekylær formel C6Cl5NO2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34908
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Internal Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl-tert-butyl ether
Product intended for laboratory use only