Få mere at vide
Intern standard, 2,4,5,6-tetrachlor-m-xylen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12949374 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12949374 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12949374 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3420
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,5,6-tetrachlor-m-xylen877-09-81000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Navn note SW-846 Metode 8082
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 877-09-8, 67-64-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA metode 8082
Molekylær formel C8H6Cl4
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
IUPAC navn 1,2,3,5-tetrachlor-4,6-dimethylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug