Få mere at vide
Kern Sohn Internal Rechargeable Battery Pack FCB-A01
:
Balance Accessory
Beskrivelse
- Suitable for bench scale KERN FCB (operating time up to 80 h without backlight, charging time approx. 10 h) precision balance KERN 440 (operating time up to 80 h without backlight, charging time approx. 10 h)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Bench Scales |
| Type | Rechargeable Battery Pack |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.