missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Intermedine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Intermedine |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 299.1733 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?