Få mere at vide
Intermedine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318838
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318838 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318838 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14328410WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Intermedine N-oxide
CAS 95462-14-9
Analyt- eller komponentnavne Intermedine N-oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H25 N O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1
SMIL CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 315.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 315.1682 g/mol