Få mere at vide
BINDER™ Indvendig belysning
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion
BINDER Kamre FED 720 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indeholder to 15 W pærer
- Til brug med diverse 400 V modeller af BINDER™ Tørre- og varmekamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Indvendig belysning - 400 V option model, med to 15 W pærer |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion |
| Type | Indvendig belysning |
| Inkluderer | 2 pærer |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 15 W |