Få mere at vide
BINDER™ Indvendig belysning
Artikelnummer. 16404459 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion
BINDER Kamre FED 720 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16404459
Brand: BINDER™ 80121826
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indvendig belysning - 400 V option model, med to 15 W pærer.
  • Indeholder to 15 W pærer
  • Til brug med diverse 400 V modeller af BINDER™ Tørre- og varmekamre
Tekniske data
Oversigt Indvendig belysning - 400 V option model, med to 15 W pærer
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre FED 720 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner
Type Indvendig belysning
Inkluderer 2 pærer 15 W hver
Spænding 400 V
Watt 15 W