Få mere at vide
BINDER™ Indvendig belysning
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB 130, KB 260, KB 470
KB 1600
KB 65
KB 720, KB 1060
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470
KB PRO 1600
KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 260, KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF 130, KBF 260, KBF 470
KBF 1600
KBF 720, KBF 1060
KBF PRO 1600
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Beskrivelse
Indvendig belysning med klimabestandigt LED-lys, som tænder automatisk, når enhedens dør åbnes.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 260, KB PRO 470 |
| Materiale | Glas |
| Type | Belysning |