Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, til Ipp55
Artikelnummer. 16333807 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Strømstyrke:
2,2 A
Artikelnummer. Strømstyrke
16333807 2,2 A
1 options
Artikelnummer. 16333807 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IPP55R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kan slukkes med tænd/sluk-knappen, kan ikke slukkes individuelt
Temperaturområde (metrisk) 70 °C
Type Indvendig sokkel
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,2 A