Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, til Ipp30
Artikelnummer. 16307487 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
IPP30 Peltier-kølet rugemaskine
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16307487 IPP30 Peltier-kølet rugemaskine Hver
1 options
Artikelnummer. 16307487 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IPP30R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP30 Peltier-kølet rugemaskine
Temperaturområde (metrisk) 70 °C
Type Indvendig sokkel
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,2 A