Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, For Icp750
Artikelnummer. 16337217 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16337217 230 V
1 options
Artikelnummer. 16337217 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICP750R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kan slukkes med tænd/sluk-knappen, kan ikke slukkes individuelt
Temperaturområde (metrisk) 70 °C
Type Indvendig sokkel
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,2 A