Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, For Ich750
Artikelnummer. 16316767 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICH750 Klimakammer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16316767 ICH750 Klimakammer
1 options
Artikelnummer. 16316767 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH750R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICH750 Klimakammer
Temperaturområde (metrisk) 70 °C
Type Indvendig sokkel
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,2 A