Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, For Ich260
Shop alle Memmert produkterTekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde (metrisk) | +70 °C |
| Type | Indvendig sokkel |
| Funktioner | Kan slukkes med tænd/sluk-knappen, kan ikke skiftes individuelt |
| Spænding | 230 V |
| Strømstyrke | 2,2 A |