Få mere at vide
Memmert™ Indvendig Ip68-stik (til temperaturbegrænsning +70 °C valgmulighed) 230V, 2. A, For Ich110
Artikelnummer. 16305247 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICH110 Klimakammer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16305247 ICH110 Klimakammer
1 options
Artikelnummer. 16305247 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH110R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICH110 Klimakammer
Temperaturområde (metrisk) 70 °C
Type Indvendig sokkel
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,2 A