Få mere at vide
Masterflex™ Interfacekabel RS-232 2,4m
Artikelnummer. 12314558 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2.4 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12314558 2.4 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12314558 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 2205054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 DKK
    189.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.96 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til softwarekontrol til Masterflex™ pumpe
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Software kontrol til pumpe
Længde (metrisk) 2.4 m
Inkluderer RS232