Få mere at vide
BUCHI Rotavapor I-300 Vakuum Controller og Interface
Artikelnummer. 15560600 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Enkeltstående
Sæt til V-300/600
Sæt til V-300/600 Woulff flaske
Sæt til V-300/600, Woulff flaske
Ventil enhed
Ventil enhed; Anvendelse: Ikke-BUCHI vakuumkilde
Til brug med (udstyr):
R-300
R-300 med ikke-BUCHI vakuumpumper
R-300, V-300, V-600
R-300, ikke-BUCHI vakuumpumper
Model-:
Pro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15560600
Brand: BUCHI 11I300S30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De BUCHI Interface I-300 styrer alle destillationsparametre for en Rotavapor R-300-system inklusive den valgfrie V-300-vakuumpumpe og F-3XX-seriens kølere.
  • Nem plug and play-integration i en Rotavapor R-300 system til enhver tid
  • Central styring af alle procesparametre såsom rotationshastighed, temperatur (opvarmning, køling, damp) og tryk
  • Fjernovervågning på smartphones inklusive push-beskeder og live view
  • Modes: manuel, timer, kontinuerlig
  • Fleksibiliteten af grænsefladen tillader nem installation og bekvem betjening fra flere positioner:
    • Rotavapor håndtag
    • Vakuum pumpe
    • Stinkskab eller laboratoriebænkvæg
  • Stand-alone drift til lokal styring af et centralt vakuumsystem
  • Synkroniseret behandling takket være centralt styret rotationsfordamper, varmebad, hastighedsstyret vakuumpumpe og recirkulerende køler
  • Uovervåget drift (valgfrit):
    • Automatisk destillation med CloudDest-sensor
    • Skumsensor til skummende prøver
Tekniske data
Materiale Plastic
Type Vakuum controller/grænseflade
Til brug med (udstyr) R-300, ikke-BUCHI vakuumpumper
Inkluderer Ventil enhed; Anvendelse: Ikke-BUCHI vakuumkilde
Model- Standard