Få mere at vide
BUCHI Rotavapor I-300 Vakuum Controller og Interface
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Enkeltstående
Sæt til V-300/600
Sæt til V-300/600 Woulff flaske
Sæt til V-300/600, Woulff flaske
Ventil enhed
Ventil enhed; Anvendelse: Ikke-BUCHI vakuumkilde
Til brug med (udstyr):
R-300
R-300 med ikke-BUCHI vakuumpumper
R-300, V-300, V-600
R-300, ikke-BUCHI vakuumpumper
Model-:
Pro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem plug and play-integration i en Rotavapor R-300 system til enhver tid
- Central styring af alle procesparametre såsom rotationshastighed, temperatur (opvarmning, køling, damp) og tryk
- Fjernovervågning på smartphones inklusive push-beskeder og live view
- Modes: manuel, timer, kontinuerlig
- Fleksibiliteten af grænsefladen tillader nem installation og bekvem betjening fra flere positioner:
- Rotavapor håndtag
- Vakuum pumpe
- Stinkskab eller laboratoriebænkvæg
- Stand-alone drift til lokal styring af et centralt vakuumsystem
- Synkroniseret behandling takket være centralt styret rotationsfordamper, varmebad, hastighedsstyret vakuumpumpe og recirkulerende køler
- Uovervåget drift (valgfrit):
- Automatisk destillation med CloudDest-sensor
- Skumsensor til skummende prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plastic |
| Type | Vakuum controller/grænseflade |
| Til brug med (udstyr) | R-300, V-300, V-600 |
| Inkluderer | Sæt til V-300/600, Woulff flaske |
| Model- | Standard |