Få mere at vide
Interscience BagPipet Fast (1-0,9-0,1 ml)
Type:
Pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Autoklaverbar pipette med fast volumen: 0,1 mL/0,9 mL/1 mL med BagTips™
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 0,9 til 1 ml |
| Til brug med (applikation) | Det forhindrer krydskontaminering under pipettering i et prøvepuljepræparat til patogenforskning og især under subkultur. |
| Til brug med (udstyr) | prøveposer |
| Inkluderer | Leveres med: 1 brugermanual, 1 pose med BagTips Almindelig, 1 fast volumen knap 1000μ L (på pipetten), 1 holder til nøgle, 2 faste lydstyrkeknapper (900μ L, 100μ L), 2 O-ringe, 1 unbrakonøgle, olie |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |