Få mere at vide
Eppendorf™ Udskiftelig platform til Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
Artikelnummer. 11379964
Skift visning
Holder:
1 L Erlenmeyer Kolber
125 ml Erlenmeyer-kolber
2 L Erlenmeyer Kolber
2,8 L Fernbach Kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
4 L Erlenmeyer Kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
6 L Erlenmeyer Kolber
Antal stillinger:
8
9
14
23
42
64
90
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger unitSize
11379964 125 ml Erlenmeyer-kolber 90 Hver
11389964 250 ml Erlenmeyer-kolber 64 Hver
11399964 500 ml Erlenmeyer-kolber 42 Hver
11309974 1 L Erlenmeyer Kolber 23 Hver
11319974 2 L Erlenmeyer Kolber 14 Hver
11329974 2,8 L Fernbach Kolber 9 Hver
11339974 4 L Erlenmeyer Kolber 9 Hver
11349974 6 L Erlenmeyer Kolber 8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11379964 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M11969900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne udskiftelige platform passer til shaker model 5000.
  • Indeholder Erlenmeyer-kolber eller Fernbach-kolber
  • Dedikeret platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 125 ml Erlenmeyer-kolber
Til brug med (udstyr) Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
Antal stillinger 90