Få mere at vide
Grant Instruments Udskiftelig blok til PHMT Thermoshaker
Artikelnummer. 30274387
Skift visning
Holder:
20 x 10 mm Kuvetterør
20 x 12 mm Rør
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
8 x 5 ml rør
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
30274387 8 x 15 ml rør
30274346 20 x 12 mm Rør
30274358 20 x 10 mm Kuvetterør
30274380 24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
30274326 24 x 1,8 ml Cryovials
30274334 32 x 0,5 ml mikrorør
30274348 4 x 50 ml rør
30274353 8 x 5 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30274387 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. PSC815
Termiske blokke til brug med PHMT termoshakere.
  • Bloker opvarmning/køling til PHMT
  • Max 1.400 rpm
Fås til at passe til følgende:
  • 20 x 12 mm Rør
  • 20 x 10 mm Kuvetterør
  • 24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorør
  • 4 x 50 ml rør
  • 8 x 15 ml rør
  • 8 x 5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid, blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) PHMT
Holder 8 x 15 ml rør
Materiale Aluminium
Antal steder 8
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 80 °C
Type Termisk blok
Til brug med (applikation) Termisk blanding
Antal blokke 1
Mængde 1 stk.
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rørstørrelse 15 mL
garanti 2 år
Mål (D x B x H) Indvendig 130 x 130 x 106 mm
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (engelsk) 5,12 tommer
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 106 mm
Dybde (engelsk) 4''
Depth (engelsk) Nå 1,77 tommer.
Dybde (metrisk) 106 mm
Dybde (metrisk) Nå 45 mm
Diameter (engelsk) base 5,12 tommer
Diameter (engelsk) Well 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) base 130 mm
Diameter (metrisk) Brønd 17 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 1.7 lb.
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Spænding 0/1 V