Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til PCMT Thermoshaker
Artikelnummer. 12909930
Skift visning
Antal steder:
1 96-brønds mikroplade
24
32
Holder:
0,2 ml/1,5 ml mikrorør
0,5/1,5 ml mikrorør
1,5 ml mikrorør
2,0 ml mikrorør
96-brønd mikroplade (0,2 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Holder unitSize
12909930 1 96-brønds mikroplade 96-brønd mikroplade (0,2 ml) Hver
12337627 32 0,5/1,5 ml mikrorør Hver
15159555 24 1,5 ml mikrorør Hver
12347627 24 2,0 ml mikrorør Hver
15137823 32 0,2 ml/1,5 ml mikrorør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12909930 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. HC96
Giver fremragende ensartethed og blandes jævnt på tværs af termoshakerblokken. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til PCMT Thermoshaker er hurtig til at nå specificeret blandehastighed.
  • En blok er påkrævet til brug med PCMT Thermoshaker. Angiv ved bestilling
  • Valg af 5 udskiftelige blokke inklusive en blok egnet til mikroplader:
    • HC18 20 (20 x 0,5 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC32 (20 x 0,2 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC24N (24 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC24 (24 x 2 ml mikrorør)
    • HC96 (96-brønds mikroplade til PCR, 0,2 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PCMT termoshaker
Holder 96-brønd mikroplade (0,2 ml)
Antal steder 1 96-brønds mikroplade
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Type Blok
Temperaturensartethed ±0,1 °C