Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til PCMT Thermoshaker
Artikelnummer. 12347627
Antal steder:
1 96-brønds mikroplade
24
32
Holder:
0,5 ml og 1,5 ml mikrorør
1,5 ml mikrorør
1,5 ml mikrorør plus 2,0 ml mikrorør
2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplade (0,2 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12347627
Brand: Grant Instruments™ HC24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende ensartethed og blandes jævnt på tværs af termoshakerblokken. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til PCMT Thermoshaker er hurtig til at nå specificeret blandehastighed.
  • En blok er påkrævet til brug med PCMT Thermoshaker. Angiv ved bestilling
  • Valg af 5 udskiftelige blokke inklusive en blok egnet til mikroplader:
    • HC18 20 (20 x 0,5 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC32 (20 x 0,2 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC24N (24 x 1,5 ml mikrorør)
    • HC24 (24 x 2 ml mikrorør)
    • HC96 (96-brønds mikroplade til PCR, 0,2 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PCMT termoshaker
Holder 2,0 ml mikrorør
Antal steder 24
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Type Blok
Temperaturensartethed ±0,1 °C