Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til PCMT Thermoshaker
Beskrivelse
- En blok er påkrævet til brug med PCMT Thermoshaker. Angiv ved bestilling
- Valg af 5 udskiftelige blokke inklusive en blok egnet til mikroplader:
- HC18 20 (20 x 0,5 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
- HC32 (20 x 0,2 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør)
- HC24N (24 x 1,5 ml mikrorør)
- HC24 (24 x 2 ml mikrorør)
- HC96 (96-brønds mikroplade til PCR, 0,2 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | PCMT termoshaker |
| Holder | 0,5/1,5 ml mikrorør |
| Antal steder | 32 |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 100 °C |
| Type | Blok |
| Temperaturensartethed | ±0,1 °C |