Få mere at vide
Grant Instruments Udskiftelig blok til PCMT og PCMT PLUS termoshakere
Artikelnummer. 30274378
Holder:
20 x 10 mm Kuvetterør
20 x 12 mm Rør
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
8 x 5 ml rør
Artikelnummer. 30274378
Brand: Grant Instruments HC85
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske blokke til brug med PCMT og PCMT PLUS termoshakere.
  • Bloker opvarmning/køling
  • Passer til PCMT og PCMT PLUS
  • Max 1.400 rpm
Fås til at passe til følgende rør:
  • 20 x 12 mm Rør
  • 20 x 10 mm Kuvetterør
  • 24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorør
  • 4 x 50 ml rør
  • 8 x 15 ml rør
  • 8 x 5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid, blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) PCMT og PCMT PLUS
Holder 8 x 5 ml rør
Materiale Aluminium
Antal steder 8
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Type Termisk blok
Til brug med (applikation) Termisk blanding
Antal blokke 1
Mængde 1 stk.
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rørstørrelse 5 mL
garanti 2 år
Mål (D x B x H) Indvendig 130 x 130 x 80 mm
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (engelsk) 5,12 tommer
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (engelsk) 3,14 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Dybde (engelsk) 3,14 tommer.
Depth (engelsk) Nå 1,18 tommer.
Dybde (metrisk) 80 mm
Dybde (metrisk) Nå 30 mm
Diameter (engelsk) base 5,12 tommer
Diameter (engelsk) Well 0,67 tommer.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) base 130 mm
Diameter (metrisk) Brønd 17 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 1.7 lb.
Vægt (metrisk) 0.8 kg