Få mere at vide
Grant Instruments Udskiftelig blok til PCMT og PCMT PLUS termoshakere
Artikelnummer. 30274373
Skift visning
Holder:
20 x 10 mm Kuvetterør
20 x 12 mm Rør
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
8 x 5 ml rør
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
30274373 8 x 15 ml rør
30274339 20 x 12 mm Rør
30274377 20 x 10 mm Kuvetterør
30274384 24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
30274338 24 x 1,8 ml Cryovials
30274390 32 x 0,5 ml mikrorør
30274325 4 x 50 ml rør
30274378 8 x 5 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30274373 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. HC815
Termiske blokke til brug med PCMT og PCMT PLUS termoshakere.
  • Bloker opvarmning/køling
  • Passer til PCMT og PCMT PLUS
  • Max 1.400 rpm
Fås til at passe til følgende rør:
  • 20 x 12 mm Rør
  • 20 x 10 mm Kuvetterør
  • 24 x 3,6 til 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorør
  • 4 x 50 ml rør
  • 8 x 15 ml rør
  • 8 x 5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid, blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) PCMT og PCMT PLUS
Holder 8 x 15 ml rør
Materiale Aluminium
Antal steder 8
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 80 °C
Type Termisk blok
Til brug med (applikation) Termisk blanding
Antal blokke 1
Mængde 1 stk.
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rørstørrelse 15 mL
garanti 2 år
Mål (D x B x H) Indvendig 130 x 130 x 106 mm
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (engelsk) 5,12 tommer
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 106 mm
Dybde (engelsk) 4''
Depth (engelsk) Nå 1,77 tommer.
Dybde (metrisk) 106 mm
Dybde (metrisk) Nå 45 mm
Diameter (engelsk) base 5,12 tommer
Diameter (engelsk) Well 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) base 130 mm
Diameter (metrisk) Brønd 17 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 1.7 lb.
Vægt (metrisk) 0.8 kg