Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Beskrivelse
- Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
- Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
- Fås i almindeligt blokformat uden huller
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 10,8 mm dia. mikrorør |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 24 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 1,5 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Dybde (metrisk) | 35 mm huldybde |