Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Artikelnummer. 11490908
Skift visning
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16,7 mm
17 mm
18 mm
2,0 ml
24 mm
50 ml
Ingen
Antal steder:
10
12
24
4
5
56
Solid blok
Dybde (metrisk):
14 mm huldybde
30 mm huldybde
35 mm huldybde
50 mm huldybde
53,5 mm huldybde
75 mm huldybde
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse Antal steder Dybde (metrisk) unitSize
11490908 Ingen Solid blok Ingen Hver
10211643 50 ml 4 50 mm huldybde Hver
10781434 24 mm 5 50 mm huldybde Hver
12664915 17 mm 10 75 mm huldybde Hver
11420918 13 mm 12 50 mm huldybde Hver
11430918 16 mm 12 50 mm huldybde Hver
15389625 16,7 mm 12 53,5 mm huldybde Hver
11440918 18 mm 12 50 mm huldybde Hver
11480918 0,5 ml 24 30 mm huldybde Hver
11400918 10 mm 24 50 mm huldybde Hver
11490918 1,5 ml 24 35 mm huldybde Hver
11400928 2,0 ml 24 35 mm huldybde Hver
11410918 12 mm 24 50 mm huldybde Hver
11470918 0,2 ml 56 14 mm huldybde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11490908 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. QB0
Til brug med 0,2 ml rør, strips og 96-brønds mikrotiterplader, der anvendes i molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB Series Dry Block Heaters kan modstå temperaturer op til 100 °C.
  • Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
  • Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
  • Fås i almindeligt blokformat uden huller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Antal steder Solid blok
Type Blok
Rørstørrelse Ingen
Dimensioner (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Dybde (metrisk) Ingen