Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Beskrivelse
- Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
- Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
- Fås i almindeligt blokformat uden huller
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas (16 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 12 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 16 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Dybde (metrisk) | 50 mm huldybde |