Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Artikelnummer. 11420918
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16,7 mm
17 mm
18 mm
2,0 ml
24 mm
50 ml
Ingen
Antal steder:
10
12
24
4
5
56
Solid blok
Dybde (metrisk):
14 mm huldybde
30 mm huldybde
35 mm huldybde
50 mm huldybde
53,5 mm huldybde
75 mm huldybde
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11420918
Brand: Grant Instruments™ QB13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 0,2 ml rør, strips og 96-brønds mikrotiterplader, der anvendes i molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB Series Dry Block Heaters kan modstå temperaturer op til 100 °C.
  • Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
  • Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
  • Fås i almindeligt blokformat uden huller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reagensglas (13 mm)
Materiale Aluminium
Antal steder 12
Type Blok
Rørstørrelse 13 mm
Dimensioner (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Dybde (metrisk) 50 mm huldybde