Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere Artikelnummer.: 11400918
Forventet forsendelse: 12-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1178.83 DKK / Hver
    Spare 31.17 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Artikelnummer. 11400918
10mm, 24, 50 mm huldybde, Hver
Rørstørrelse:
0.2mL
0.5mL
1.5mL
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0mL
24mm
50mL
Ingen
Antal steder:
10
12
24
4
5
56
Solid blok
Dybde (metrisk):
14 mm huldybde
30 mm huldybde
35 mm huldybde
50 mm huldybde
53.5 mm hole depth
75 mm huldybde
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11400918
Brand: Grant Instruments™ QB10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1178.83 DKK / Hver
    Spare 31.17 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 0,2 ml rør, strips og 96-brønds mikrotiterplader, der anvendes i molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB Series Dry Block Heaters kan modstå temperaturer op til 100 °C.
  • Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
  • Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
  • Fås i almindeligt blokformat uden huller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reagensglas (10 mm)
Materiale Aluminium
Antal steder 24
Type Blok
Rørstørrelse 10mm
Dimensioner (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Dybde (metrisk) 50 mm huldybde
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere >