Få mere at vide
Invitrogen™ INTELLIFLEX Ydelsesverifikationssæt
Artikelnummer. 18098051
Skift visning
Mængde:
20 reaktionssæt
Artikelnummer. Mængde
18098051 20 reaktionssæt
1 options
Artikelnummer. 18098051 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IFXPVERK20
 Begrænset vare
På lager
INTELLIFLEX Performance Verification Kit er til brug med Luminex xMAP INTELLIFLEX- og Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemerne og bruges til at verificere kalibreringen af disse instrumenter.
The INTELLIFLEX Performance Verification Kit is for use with the Luminex xMAP INTELLIFLEX and Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE systems and is used to verify calibration of these instruments. The Performance Verification Kit contains all reagents needed for verifying the calibration of these INTELLIFLEX systems.
INTELLIFLEX Performance Verification Kit er til brug med Luminex xMAP INTELLIFLEX- og Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemerne og bruges til at verificere kalibreringen af disse instrumenter. Performance Verification Kit indeholder alle reagenser, der er nødvendige for at verificere kalibreringen af disse INTELLIFLEX-systemer.
Kalibrering er vigtig for at sikre, at det optiske system fungerer effektivt, og at forskellige INTELLIFLEX-systemer rapporterer lignende resultater. Performance Verification Kit hjælper med at sikre, at klassifikationskanalerne (CL1, CL2 og CL3), doublet-diskriminatorkanalen (DD) og reporterkanalerne (RP1 og RP2) alle fungerer som tiltænkt. Sættet indeholder reagenser til at verificere kalibreringen og den optiske integritet af INTELLIFLEX-systemet samt reagenser til at verificere fluidikkanalerne ved hjælp af observationer af tryk, flowhastighed og overførsel fra brønd til brønd. Verifikationsreagenserne består af blandinger af forskellige mikrosfærer, internt mærket med klassifikations- og rapporterfarvestoffer. Klassifikationskontrolmikrosfærerne verificerer integriteten af klassifikations- og dobbeltdiskriminatorkanalen samt klassificeringseffektivitet og fejlklassificering. Reporter-verifikatorernes mikrosfærer verificerer integriteten af reporterkanalerne. Fluidikmikrosfærerne verificerer integriteten af systemets fluidik, inklusive overførsel af brønd til brønd.
Se venligst INTELLIFLEX Performance Verification Kit pakkeindlæg for korrekt brug af INTELLIFLEX Performance Verification Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX, Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX DR-SE
Antal prøver 20 Kalibreringer
Mængde 20 reaktionssæt
Indhold og opbevaring • xMAP INTELLIFLEX Verifier, 10 ml
xMAP • Fluidics 1 Microspheres, 5 ml
xMAP • Fluidics 2 Microspheres, 5 ml
• 25 Strips brønde Hvert
sæt vil give 20 kalibreringer.
Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.