Få mere at vide
Diversey™ IntelliCare Dispenser Manual
Artikelnummer. 17653105
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17653105 Hvid
17643105 Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17653105 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. D7524178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    247.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.42 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
IntelliCare Manual Dispenser er en valgfri låseløsning til håndplejebehov med en alsidig, moderne og holdbar platform, der er kompatibel med både væske/geler og skumprodukter.
  • State-of-the-art dispenserdesign med et stort site-vindue giver brugerindhold synlighed uden at åbne dispenseren
  • Evnen til at konvertere fra nøgle til nøglefri giver dig fleksibiliteten til at vælge dine dispensers sikkerhedsniveauer
  • Ultimativ alsidighed opnås med ét system, der dispenserer både flydende og skumprodukter
  • Robust og pålidelig ABS-plastik, ridse- og UV-bestandig krop uden smudsfælder sørger for en nem vedligeholdelse og et pletfrit udseende
  • Dosisstørrelsesjustering giver dig mulighed for at variere mængden af dispenseret sæbe baseret på slutbrugerens behov
Tekniske data
Produkttype Manuel dispenser