Få mere at vide
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
Beskrivelse
- Dispenserer 1300 ml flasker håndsæbe og 1200 ml alkoholbaseret håndsprit
- Kan dispensere 0,4 mL eller 1,00 mL pr. tryk
- Hybrid dispenser giver et automatisk skift fra berøringsfri til manuel, hvis batterierne døde før udskiftning
- Tæt på tomt produktalarm og lavt batterisignal
- Låsende dispenser indeholder et gennemsigtigt vindue for produktsynlighed uden produktmanipulation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hybrid dispenser (manuel/automatisk) |
| Farve | Hvid |