Få mere at vide
Hach Lange™ Intellical LBOD101 Luminescent/Optisk Opløst Ilt (LDO) sensor til BOD-målinger, 1 m kabel
Beskrivelse
Et gennembrud inden for BOD-måling! Hach LBOD-sonden Intellical bruger unik LDO-teknologi for at levere overlegen tillid til resultaterne. Intellical LBOD101 er den nyeste udgave af Hachs unikke Luminescent Dissolved Oxygen (LDO)-teknologi. LBOD101 er en digital, luminescerende LDO-sensor med et udskifteligt, integreret omrøringssystem. LBOD101 måler den opløste ilt til bestemmelse af BOD (Biochemical Oxygen Demand) i BOD-flasker i BOD5-testapplikationer. LBOD101-proben bruges til indledende og endelige målinger af opløst ilt. LBOD101 er udstyret med et automatisk tryksensormodul. DO-sensorhætten leveres med en iButton metode til at registrere brugsdage og minde om den resterende levetid for sensorhættens element. Den Hach Intellical LBOD101 optiske opløst ilt-probe forbedrer tilliden til BOD5-testproceduren ved at reducere variation og vedligeholdelse, samtidig med at stabilitet, nøjagtighed, præcision og effektivitet øges (tests pr. tidsenhed). Intellical LBOD101 lave vedligeholdelseskrav holder laboratoriets nedetid på et minimum Intellical . Digitale sonder giver ultimativ sporbarhed i målehistorikken Intellical . Digitale sonder kan flyttes mellem målere uden behov for at rekalibrere eller genindtaste måleindstillinger.
Den Hach Intellical LBOD101 optiske opløst ilt-probe forbedrer tilliden til BOD5-testproceduren ved at reducere variation og vedligeholdelse, samtidig med at stabilitet, nøjagtighed, præcision og effektivitet øges (tests pr. tidsenhed).
Intellical LBOD101-proben har ingen membraner, der skal forurenes eller udskiftes, ingen elektrolytopløsning at genopfylde og hurtig, pålidelig 2-punkts kalibrering, der stabiliserer sig hurtigt. Derudover er der ingen 30-minutters polarisations- og opvarmningstid med LBOD101-proben.
Intellical LBOD101 lave vedligeholdelseskrav holder laboratoriets nedetid på et minimum
LBOD101 Intellical har ingen membraner at udskifte (lavere ejeromkostninger), har en udskiftelig omrører-samling og en unik magnetbaseret motor med lang levetid, som også kan udskiftes.
Intellical Digitale sonder giver ultimativ sporbarhed i målehistorikken
Gemte tids- og datostempel for hver måling, operatør- og prøve-ID, kalibreringshistorik, parameter og probe-serienummer.
Intellical Digitale prober kan flyttes mellem målere uden behov for at kalibrere eller indtaste måleindstillinger igen
Ideelt til et multi-brugermiljø med flere HQD-serie laboratorie- og bærbare målere.
Hvad er inkluderet?
Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO) sensor til BOD-måling, DO-kondensator med dens iButton (allerede monterede), testcertifikat og grundlæggende brugermanual.
Specifikationer
Nøjagtighed: ±0,05 mg/L fra 0 til 10 mg/L
±0,1 mg/L for mere end 10 mg/L
Kabellængde: 1,8 m
Elektrodetype: Luminescerende opløst ilt
Længde: 215 mm
Metodetype: Laboratorium: Luminescerende opløst ilt
Parameter: Opløst ilt (BOD)
Trykpræcision: ±3 mbar (0,3 kPa)
Trykopløsning: 5 mbar (0,5 kPa)
Probetype: Standard
Produktkit: Model: LBOD101
Tilbehør inkluderet: Ingen
Rækkevidde: 0,05 - 20,0 mg/L
1 - 200% mætning
0,05 til 20,0 mg/L (ppm)
Reference Junction: NA
Opløsning: 0,01/0,1
Prøvedybde: 10 mm
Mætningsnøjagtighed: ±0,59% af læsningen
Mætningsopløsning: 0,1 %
Sensorkropsmateriale: Polycarbonat / ABS
Sensorkabellængde (m): 1,8
Sensormateriale: Polycarbonat / ABS
Sensortype: Lumiphore
Særlig funktion: Integreret omrøringssystem.
Temperaturnøjagtighed: ±0,3 °C
Temperaturområde: 0 - 50 °C
Temperaturopløsning: 0,1 °C
Testkrav: Parameter nødvendig: BOD
Minimum prøvedybde (mm): 10
Termistor:
Måletype: Laboratorium
Vægt: 0,22 kg
Hvad er inkluderet?: Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO) sensor til BOD-måling, DO Cap med dens iButton (allerede monterede), testcertifikat og grundlæggende brugermanual.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bordplade BOD-målere |
| Materiale | Polycarbonat/ABS |