Få mere at vide
Novus Biologicals™ Integrin beta 8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18680541 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18680541 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18680541 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00003696T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål Integrin beta 8
Synonym integrin beta-8, integrin, beta 8
Gen symbol ITGB8