missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Integrin alpha E/CD103 Antibody (Ber-ACT8), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18024695 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18024695 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18024695 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP197568

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha E/CD103 Monoclonal specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Integrin alpha E/CD103
Applikationer Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon Ber-ACT8
Konjugeret FITC
Fortynding Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 4ul reagent 100 ul of whole blood or 10^6 cells in a suspension., Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Gene Alias antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen
Gensymboler ITGAE
Værtsarter Mouse
Immunogen HTLV-1 induced human T cell line MAPS16
Oprensningsmetode Size Exclusion Chromatography
Mængde 100 Tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Innate Immunity
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3682
Testspecificitet The mouse monoclonal antibody Ber-ACT8 recognizes an extracellular epitope of CD103 (alpha E integrin), a type I transmembrane glycoprotein primarily found on intestinal intraepithelial lymphocytes. HLDA V; WS Code A067
Målarter Human, Primate
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.