Få mere at vide
Thermo Scientific™ Integreret gasmodul til Varioskan™ LUX
Artikelnummer. p-6346137 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Integreret gasmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15370777
Brand: Thermo Scientific™ VLGAS001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Styr O 2 og CO 2 niveauer med dette valgfrie, integrerede gasmodul til Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser.
Det integrerede gasmodul til Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser lader dig udføre cellebaserede mikropladeanalyser i kontrolleret atmosfære. Den kan samtidigt styre CO 2 -koncentrationer fra 0,1 % til 15 % og O 2 -koncentrationer fra 1 % til 21 %. Modulet passer pænt inde i instrumentet og optager ikke ekstra plads i laboratoriet.
For mange cellebaserede assays sparer gaskontrol i en mikropladelæser tid og arbejde ved at muliggøre samtidig inkubation og måling, så forskere ikke behøver at flytte plader mellem en inkubator og en læser for at opretholde optimale betingelser for celleprøver. De Varioskan LUX tilbyder et valgfrit integreret gasmodul, som giver brugerne mulighed for at indstille og overvåge atmosfæriske forhold inde i mikropladelæseren.
  • Kontroller CO 2 -niveauer fra 0,1 % til 15 % og iltniveauer fra 1 % til 21 %, enten samtidigt eller individuelt
  • Giver brugere mulighed for at indstille gasniveauer som en del af protokolopsætningen i den intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ software
  • Sporer og registrerer gasniveauer under hele løbeturen for sporbarhed
  • Helt integreret i instrumentet– ingen ekstra plads nødvendig
  • Velegnet til en bred vifte af cellebaserede applikationer, herunder undersøgelser, der involverer langsigtet celleproliferation, induktion og påvisning af hypoxi (såsom i kræftforskning) og vækst af anaerobe bakterier
Gaskontrolmodulet kan medfølge Varioskan LUX læser på købstidspunktet. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Integreret gasmodul
Softwaretype SkanIt-software
CO2-koncentrationsområde 0,1 til 15 %
CO2 Koncentration Stabilitet ±0,3 % ved 5 % CO 2
Oversigt Integreret gasmodul (fabriksinstalleret ved køb af instrument)
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX
O2 koncentrationsområde 1 til 21 %
Bemærk: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.