Få mere at vide
Thermo Scientific™ Integreret gasmodul til Varioskan™ LUX
Artikelnummer. 15370777 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Integreret gasmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15370777 Integreret gasmodul Hver
1 options
Artikelnummer. 15370777 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VLGAS001
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Styr O 2 og CO 2 niveauer med dette valgfrie, integrerede gasmodul til Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser.
Det integrerede gasmodul til Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser lader dig udføre cellebaserede mikropladeanalyser i kontrolleret atmosfære. Den kan samtidigt styre CO 2 -koncentrationer fra 0,1 % til 15 % og O 2 -koncentrationer fra 1 % til 21 %. Modulet passer pænt inde i instrumentet og optager ikke ekstra plads i laboratoriet.
For mange cellebaserede assays sparer gaskontrol i en mikropladelæser tid og arbejde ved at muliggøre samtidig inkubation og måling, så forskere ikke behøver at flytte plader mellem en inkubator og en læser for at opretholde optimale betingelser for celleprøver. De Varioskan LUX tilbyder et valgfrit integreret gasmodul, som giver brugerne mulighed for at indstille og overvåge atmosfæriske forhold inde i mikropladelæseren.
  • Kontroller CO 2 -niveauer fra 0,1 % til 15 % og iltniveauer fra 1 % til 21 %, enten samtidigt eller individuelt
  • Giver brugere mulighed for at indstille gasniveauer som en del af protokolopsætningen i den intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ software
  • Sporer og registrerer gasniveauer under hele løbeturen for sporbarhed
  • Helt integreret i instrumentet– ingen ekstra plads nødvendig
  • Velegnet til en bred vifte af cellebaserede applikationer, herunder undersøgelser, der involverer langsigtet celleproliferation, induktion og påvisning af hypoxi (såsom i kræftforskning) og vækst af anaerobe bakterier
Gaskontrolmodulet kan medfølge Varioskan LUX læser på købstidspunktet. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Integreret gasmodul
Softwaretype SkanIt-software
CO2-koncentrationsområde 0,1 til 15 %
CO2 Koncentration Stabilitet ±0,3 % ved 5 % CO 2
Oversigt Fabriksinstalleret ved instrumentkøb
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX
O2 koncentrationsområde 1 til 21 %
Bemærk: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.