Få mere at vide
Kartell™ Integrerede vaskeflasker
Beskrivelse
Fremstillet af fleksibelt gennemskinnelig polyethylen. Kartell™ Integral vaskeflasker er nemme at klemme og gribe om.
- Integreret støbt rør
- Dispenseringsspidsen, som er forsynet med PE-lukkehætte, kan skæres ned for at øge flowet
- Låget kan også bruges med flasker serie 15801 - 1631
- Speciel form for let greb og stabilitet
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Inkluderer | Lukke- og dispenseringsspids |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL32 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 178 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Produkttype | Sprayflaske |