Få mere at vide
Hirschmann™ Indsugningsventiler
Inkluderer:
Med recirkulation
Uden recirkulation
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug sammen med:
- ceramus™
- solarus™
- opus™
- ceramus™ klassisk til 30 + 60 ml
- EM dispenser til 10-60 mL akku drive™
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sugeventil |
| Til brug med (udstyr) | Suge, Ceramus Classic til 10 mL EM-dispenser 2 til 10 mL og batteridrevet ELLER |
| Inkluderer | Uden recirkulation |