Få mere at vide
Invitrogen™ Intakt viruspræcipitationsreagens
Beskrivelse
Intact Virus Precipitation Reagent muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte, levende vira fra fortyndet cellekultur og virustransportmedier. Berigelsen er skånsom og hurtig og kan udføres på mindre end tre timer. Ved at binde vandmolekyler tvinger reagenset mindre opløselige komponenter såsom vesikler ud af opløsningen, hvilket tillader dem at blive opsamlet ved kort centrifugering med lav hastighed.
Intakt virusudfældningsreagens kan berige for et væld af vira såsom, men ikke begrænset til, SARS-CoV-2 coronavirus, respiratorisk syncytialvirus (RSV ), og Ebola-, Zika-, influenza A-virus. Det isolerede intakte virus kan bruges til funktionelle undersøgelser.
Funktioner af Intact Virus Precipitation Reagent inkluderer:
• Enkel —3-trins berigelse, der kun kræver en centrifuge
• Hurtig —berigelse i< 3 timer med minimal praktisk tid
• Fleksible volumen —fortyndede virusprøver kan beriges fra store prøvevolumener
• Direkte til PCR, —ingen yderligere nukleinsyreekstraktion nødvendig før PCR
Nedstrøms applikationer Beriget
intakt virus kan bruges til yderligere virusvækst eller i alle nedstrøms funktionelle assays, proteinforskning (western blot), oprensning af RNA til PCR osv. Virus isoleret ved hjælp af Intact Virus Precipitation Reagens kræver ingen yderligere nukleinsyreekstraktion før udførelse af PCR.
Derudover er viruslignende partikler (VLP'er), der kun indeholder virusspecifikke proteiner og ikke nukleinsyrer, i vid udstrækning brugt i viral proteomforskning. Intakt viruspræcipitationsreagens isolerer både levende og inaktiverede intakte vira og VLP'er.
Nem og effektiv protokol
Det intakte viruspræcipitationsreagens tilsættes ganske enkelt til virusprøven og inkuberes i to timer efterfulgt af et 30-minutters centrifugeringstrin. Fjern supernatanten og behold pelleten med den berigede virus, der er klar til enhver nedstrømsanalyse.
Klar til automatisering med KingFisher-rensningssystemet. Brug
den magnetiske perlebaserede for automatiseringsbehov med højere gennemløb Dynabeads Intakt virusberigelse (kat. nr. 10700D) stærke anionbytterperler ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøveoprensningssystemer eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Intact Virus Precipitation Reagent i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, bedes du kontakte os på oemdynal@lifetech.com eller læse mere på vores Dynabeads OEM side.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Intakt viruspræcipitationsreagens |
| Oprensningsmål | Virus |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge, der kan køre op til 10.000 x G |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Udfældning ved centrifugering |
| Til brug med (applikation) | Udfældning af vira ved at binde vandmolekyler i prøven |
| Mængde | 100 reaktioner |