Få mere at vide
MedChemExpress INT
Artikelnummer. 16411579
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16411579 1 g
1 options
Artikelnummer. 16411579 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress INT(Iodonitrotetrazolium chloride) is used in various dehydrogenase colorimetric analysis of the electron acceptor.
Tekniske data
CAS 146-68-9
Opløselighed DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 505.7 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.0%