Få mere at vide
BD Medical™ Insyte™ Autoguard™ Afskærmede IV-katetre
Nålemåler:
20 G
24 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
De BD Insyte™ Autoguard™ afskærmet IV-kateter inkorporerer avancerede sikkerhedsfunktioner for at reducere utilsigtede stik, proprietære biomaterialer for længere opholdstid og kærv-nåleteknologi for første stiks succes, selv i skrøbelige kar.
- Sikkerhedsfunktionen indkapsler fuldstændigt hele nålen og reducerer nålestikskader med 95 %
- Klinikerstyret sikkerhedsaktiveringsteknologi med et tryk på en knap
- BD Vialon™ materiale blødgøres i venen og udviser større knækmodstand
- Øget opholdstid (x 13-16) reducerer de samlede IV-omkostninger og understøtter længere behandlinger
- BD Instaflash teknologi giver øjeblikkelig bekræftelse af fartøjets indtræden og større succes med første pind
- Hurtig blodvisualisering hjælper med at reducere indsættelsesforsøg
Specifications
Specifications
| Materiale | BD Vialon |
| Farve | Pink (Pink) |
| Nålemåler | 20 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 1.1 mm |
| Til brug med (applikation) | IV terapier |
| Inkluderer | Autoguard shafety skjold |
| Længde (engelsk) Nål | 1,0 tommer. |
| Produkttype | Perifert venekateter, afskærmet |
| Længde (metrisk) nål | 25 mm |
| Nålespids stil | Instaflash Afhugget, affaset |
| Show More |