Få mere at vide
Terumo™ Insulinsprøjte
Beskrivelse
- Ultraskarpe nåle
- Klare tønder
- Fed, præcise skalamarkeringer
- Jævn stempelvirkning
- Tamper evident peel packs
- Steril, individuelt indpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Længde (metrisk) | 13 mm |
| Produkttype | Terumo Insulinsprøjte |
| Emballage | 100 pakke |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Sterilitet | Steril, individuelt indpakket |