Få mere at vide
Terumo™ Insulinsprøjte
Descrizione
- Ultraskarpe nåle
- Klare tønder
- Fed, præcise skalamarkeringer
- Jævn stempelvirkning
- Tamper evident peel packs
- Steril, individuelt indpakket
Specifica
Specifica
| Nålemåler | 26 G |
| Længde (metrisk) | 13 mm |
| Produkttype | Terumo Insulinsprøjte |
| Emballage | 100 pakke |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Sterilitet | Steril, individuelt indpakket |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?