Få mere at vide
Invitrogen™ Human insulin ELISA Kit
Artikelnummer. 10039272
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10039272 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 10039272 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KAQ1251
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ELISA
Human Insulin Kit ELISA kvantificerer humant insulin i serum. Assayen vil genkende både den naturlige og rekombinante insulin. Princip for metoden Human insulin fastfase-sandwich ELISA (enzymbundet immunosorbent-assay) er designet til at måle mængden af målet, der er bundet mellem et matchet antistofpar. Et mål-specifikt antistof er forudbelagt i brøndene i den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter disse brønde og binder sig til det immobiliserede (fangst) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor-)antistof, en substratopløsning tilsættes, som reagerer med enzym-antistof-mål-komplekset for at producere målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål i den oprindelige prøve. Grundig validering Hver produceret parti af dette ELISA sæt er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Insulin er et peptidhormon, der udskilles af betaceller i bugspytkirteløerne. Det regulerer kulhydrat-, protein- og lipidmetabolisme ved at forbedre membrantransporten af glukose, aminosyrer og visse ioner. Det fremmer også glykogenlagring, dannelse af triglycerider og syntese af proteiner og nukleinsyrer. Insulin er et 51-aminosyre polypeptidprodukt, der produceres fra et forløberpeptid, proinsulin. Proinsulin er posttranslationelt delt i to kæder (peptid A og peptid B), som er kovalent forbundet via to disulfidbindinger og ét molekyle af C-peptid. Insulinmangel resulterer i diabetes mellitus, en af de førende årsager til sygelighed og dødelighed i den generelle befolkning. Insulin findes også i tumorer af b-celleoprindelse såsom insulinom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01308
Analyseområde 5,1-250 μlU/ml
Assay følsomhed 0,17μ IE/ml
Indhold og opbevaring Forbelagte plader, standard eller kalibrator, detektorantistof(er), fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stop-opløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Hormoner& Receptorer
Prøvetype Serum
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; Insulin 1; Insulin 2; Insulin A-kæde; Insulin B-kæde; insulin I; insulin II; Insulin-1; Insulin-1 A-kæde; Insulin-1 B-kæde; Insulin-2; Insulin-2 A-kæde; Insulin-2 B-kæde; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; præproinsulin; proinsulinAA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; Insulin 1; Insulin 2; Insulin A-kæde; Insulin B-kæde; insulin I; insulin II; Insulin-1; Insulin-1 A-kæde; Insulin-1 B-kæde; Insulin-2; Insulin-2 A-kæde; Insulin-2 B-kæde; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; Preproinsulin; Proinsulin; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; IRDN; MODY10
Gen-id (Entrez) 3630
Gen symbol IDDM,IDDM1,IDDM2,ILPR,IRDN,MODY10
Inkubationstid 0.75 hr.
Interassay CV 8.5%
Intraassay CV 5.4%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, Standard, Standard fortyndingsbuffer, inkubationsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning, kontroller, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Inkubationsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene Insulin
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål Insulin
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 45 min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Insulin Human ELISA Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride