Få mere at vide
MedChemExpress Insulin (human)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 11061-68-0 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 5807.57 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 16.67 mg/mL (2.87 mM∣ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |