Få mere at vide
Lauda™ Isoleringsrør
Artikelnummer. 10383722
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
Artikelnummer. 10383722
Brand: Lauda™ RKJ 024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af silikone. Lauda™ Isoleringsrør er velegnet til slanger med maks. udvendig diameter.
  • Til slanger med max udvendig diameter
Tekniske data
Temperaturområde 105 °C
Materiale EPDM gummi
Temperatur (metrisk) Maksimum 105 °C
Diameter (metrisk) indvendig 16 mm