Få mere at vide
Lauda™ Isoleringsrør
Diameter (metrisk) indvendig:
13 mm
Beskrivelse
- Til slanger med max udvendig diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til slanger med maks. udvendig diameter på 12 mm |
| Temperaturområde | 105 °C |
| Type | Isoleringsrør |
| Materiale | EPDM gummi |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 105 °C |
| Diameter (metrisk) indvendig | 13 mm |